Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR110467-25GEA 32.3 EUR
APOSOR110467-25G APOSOR110467-10G APOSOR110467-1G
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Kaava: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Sulamispiste: 141…143 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00649381
CAS-numero: 15366-34-4