Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR110943-25GEA 228 EUR
APOSOR110943-25G APOSOR110943-1G APOSOR110943-5G
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Kaava: C₁₀H₁₁IO₂
MW: 290,0976 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07779004
CAS-numero: 15250-46-1