Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR110968-250MGEA 14.8 EUR
APOSOR110968-250MG APOSOR110968-5G APOSOR110968-1G
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Kaava: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,62 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07021508
CAS-numero: 900019-38-7