3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR1112-25GEA 70.2 EUR
APOSOR1112-25G APOSOR1112-5G
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Sulamispiste: 100…103 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00857068
CAS-numero: 59443-15-1