Bromomethyl methyl ether
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11138-25GEA 162 EUR
APOSOR11138-25G APOSOR11138-5G
Bromomethyl methyl ether
Bromomethyl methyl ether
Kaava: C₂H₅BrO
MW: 124,97
Kiehumispiste: 27 °C
Sulamispiste: 87 °C
Tiheys: 1,531 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000171
CAS-numero: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III