(Iodomethyl)cyclopropane
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR111605-5GEA 294 EUR
APOSOR111605-5G APOSOR111605-1G APOSOR111605-10G
(Iodomethyl)cyclopropane
(Iodomethyl)cyclopropane
Kaava: C₄H₇I
MW: 182,00 g/mol
Kiehumispiste: 53…54 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06410734
CAS-numero: 33574-02-6