3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
APOSOR1118-25GEA 0 EUR
APOSOR1118-25G APOSOR1118-100G
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Kiehumispiste: 132…134 °C/18mmHg
Sulamispiste: 94…97 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016417
CAS-numero: 3321-92-4