3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR11305-5GEA 20.6 EUR
APOSOR11305-5G APOSOR11305-25G APOSOR11305-1G
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95+%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Kaava: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,0864 g/mol
Sulamispiste: 69…70 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01321368
CAS-numero: 877-88-3
UN: 3261
ADR: 8,II