5-Carboxyphthalide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11405-1GEA 183 EUR
APOSOR11405-1G
5-Carboxyphthalide 97%
5-Carboxyphthalide
Kaava: C₉H₆O₄
MW: 178,1400 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04117971
CAS-numero: 4792-29-4