Methyl-3-(3-boronobenzamido)propionate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR11433-1GEA 184 EUR
APOSOR11433-1G
Methyl-3-(3-boronobenzamido)propionate 97%
Methyl-3-(3-boronobenzamido)propionate
Kaava: C₁₁H₁₄BNO₅
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09475827
CAS-numero: 957034-72-9