2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11471-5GEA 400 EUR
APOSOR11471-5G APOSOR11471-1G
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Kaava: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250,11 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03084756
CAS-numero: 98192-14-4