3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-6-chloropyridazine 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR11472-5GEA 476 EUR
APOSOR11472-5G APOSOR11472-1G
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-6-chloropyridazine 98%
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-6-chloropyridazine
Kaava: C₇H₄BrClN₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09475884
CAS-numero: 957035-33-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR