4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11486-1GEA 14.8 EUR
APOSOR11486-1G
4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 98%
4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Kaava: C₅H₂BrNS
MW: 188,0500 g/mol
Sulamispiste: 49 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00114951
CAS-numero: 18791-99-6