3-Bromo-N-cyclohexyl-5-nitrobenzamide 98%
APOSOR11497-5GEA 0 EUR
APOSOR11497-5G APOSOR11497-1G
3-Bromo-N-cyclohexyl-5-nitrobenzamide 98%
3-Bromo-N-cyclohexyl-5-nitrobenzamide
Kaava: C₁₃H₁₅BrN₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09475857
CAS-numero: 941294-22-0