3-Chloro-6-(4-methyl-1-imidazolyl)pyridazine 98%
Varoitus
APOSOR11502-1GEA 0 EUR
APOSOR11502-1G APOSOR11502-5G
3-Chloro-6-(4-methyl-1-imidazolyl)pyridazine 98%
3-Chloro-6-(4-methyl-1-imidazolyl)pyridazine
Kaava: C₈H₇ClN₄
MW: 194,6210 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09800928
CAS-numero: 941294-26-4