6-Bromo-8-nitro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR11591-1GEA 242 EUR
APOSOR11591-1G
6-Bromo-8-nitro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-8-nitro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Kaava: C₆H₃BrN₄O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09801055
CAS-numero: 951884-20-1