2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11608-1GEA 57.2 EUR
APOSOR11608-1G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,1093 g/mol
Sulamispiste: 42…44 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05663866
CAS-numero: 653589-95-8