Ethyl-5-(2,3-dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylate

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR11673-1GEA 242 EUR
APOSOR11673-1G
Ethyl-5-(2,3-dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylate
Ethyl-5-(2,3-dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylate
Kaava: C₁₂H₉Cl₂NO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09800991
CAS-numero: 951885-31-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR