4-Boronobenzenesulphonamide 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR1186-1GEA 67.3 EUR
APOSOR1186-10G APOSOR1186-1G APOSOR1186-5G
4-Boronobenzenesulphonamide 95%
4-Boronobenzenesulphonamide
Kaava: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Sulamispiste: 250…256 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06659839
CAS-numero: 613660-87-0