N-Benzyl-4-bromobenzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11934-1GEA 90.8 EUR
APOSOR11934-1G APOSOR11934-5G
N-Benzyl-4-bromobenzamide
N-Benzyl-4-bromobenzamide
Kaava: C₁₄H₁₂BrNO
MW: 290,1552 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00443890
CAS-numero: 80311-89-3