Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11947-250MGEA 58.6 EUR
APOSOR11947-250MG APOSOR11947-1G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate hydrochloride
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate hydrochloride
Kaava: C₉H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09801003
CAS-numero: 957120-91-1