7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11955-1GEA 127 EUR
APOSOR11955-1G APOSOR11955-25G APOSOR11955-5G
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Kaava: C₉H₇N₃O
Sulamispiste: 215…218 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09801017
CAS-numero: 834869-04-4