5-Chloro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11975-5GEA 0 EUR
APOSOR11975-5G APOSOR11975-250MG APOSOR11975-1G
5-Chloro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
5-Chloro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BClO₄
MW: 214,4100 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09878336
CAS-numero: 957062-64-5