3-Bromobenzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR11990-25GEA 41 EUR
APOSOR11990-25G APOSOR11990-5G
3-Bromobenzamide
3-Bromobenzamide
Kaava: C₇H₆BrNO
MW: 200,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017127
CAS-numero: 22726-00-7