Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR12086-250MGEA 14.8 EUR
APOSOR12086-250MG APOSOR12086-1G APOSOR12086-5G
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Kaava: C₇H₇IN₂O₄
Sulamispiste: 176…178 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08689740
CAS-numero: 1027819-68-6