3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR12368-5GEA 89.3 EUR
APOSOR12368-5G APOSOR12368-1G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
Kaava: C₇H₈ClNO₃
MW: 189,6000 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00043420
CAS-numero: 14206-69-0