Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR12411-1GEA 177 EUR
APOSOR12411-1G APOSOR12411-5G APOSOR12411-25G
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Kaava: C₈H₉NO₃
MW: 167,1620 g/mol
Sulamispiste: 124…126 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09263220
CAS-numero: 67973-80-2