4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR12434-1GEA 0 EUR
APOSOR12434-1G APOSOR12434-500MG
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Kaava: C₁₀H₈BrNO
Sulamispiste: 82,5…85 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00159724
CAS-numero: 2039-50-1
UN: 3261
ADR: 8,III