4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR12517-250MGEA 33.7 EUR
APOSOR12517-250MG
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Kaava: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01862536
CAS-numero: 128562-25-4