2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR12527-250MGEA 61.5 EUR
APOSOR12527-250MG APOSOR12527-1G
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Kaava: C₁₂H₉NO
MW: 183,2100 g/mol
Sulamispiste: 67…68 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02684097
CAS-numero: 176690-44-1