1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR1258-100GEA 249 EUR
APOSOR1258-100G APOSOR1258-25G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Kaava: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MW: 315,43 g/mol
Kiehumispiste: 70 °C/0,5mmHg
Tiheys: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009655
CAS-numero: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8,II