Homophthalic anhydride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR12643-100GEA 288 EUR
APOSOR12643-100G APOSOR12643-5G APOSOR12643-25G
Homophthalic anhydride
Homophthalic anhydride
Kaava: C₉H₆O₃
MW: 162,14
Sulamispiste: 140…142 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006894
CAS-numero: 703-59-3
EINECS: 211-873-4