4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR12650-1GEA 92.1 EUR
APOSOR12650-1G APOSOR12650-5G APOSOR12650-250MG
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Kaava: C₁₂H₉NO
MW: 183,21
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02684110
CAS-numero: 99163-12-9