(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR12682-5GEA 816 EUR
APOSOR12682-5G APOSOR12682-1G APOSOR12682-250MG
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Kaava: C₇H₅CI₃O₂S
Sulamispiste: 108…111 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631928
CAS-numero: 163295-70-3
UN: 3096
ADR: 8+4.3,II