4-Bromo-1H-indazole
Varoitus
APOSOR12759-25GEA 65.8 EUR
APOSOR12759-25G APOSOR12759-5G APOSOR12759-100G
4-Bromo-1H-indazole
4-Bromo-1H-indazole
Kaava: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05664001
CAS-numero: 186407-74-9