4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR13027-25GEA 0 EUR
APOSOR13027-25G APOSOR13027-5G APOSOR13027-10G APOSOR13027-1G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Kaava: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,64 g/mol
Sulamispiste: 219…221 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012864
CAS-numero: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3