4-Chlorophenyl chloroformate
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR13039-25GEA 184 EUR
APOSOR13039-25G APOSOR13039-100G APOSOR13039-5G
4-Chlorophenyl chloroformate
4-Chlorophenyl chloroformate
Kaava: C₇H₄Cl₂O₂
Kiehumispiste: 100…102 °C/12mmHg
Tiheys: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 103 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000638
CAS-numero: 7693-45-0
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II