3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Vaara
APOSOR1308-1GEA 36.9 EUR
APOSOR1308-1G APOSOR1308-5G
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Kaava: C₅H₆ClNO
Kiehumispiste: 93 °C/15mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00221166
CAS-numero: 35166-37-1
UN: 3265
ADR: 8,III