1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR13102-5GEA 73.2 EUR
APOSOR13102-5G APOSOR13102-1G APOSOR13102-10G
1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
1,3,5-Triethynylbenzene
Kaava: C₁₂H₆
MW: 150,18 g/mol
Sulamispiste: 105…107 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00068621
CAS-numero: 7567-63-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III