4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR13109-1GEA 95.1 EUR
APOSOR13109-1G APOSOR13109-5G
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Sulamispiste: 146…148 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01318119
CAS-numero: 166316-48-9