5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR13120-5GEA 36.6 EUR
APOSOR13120-5G APOSOR13120-250MG APOSOR13120-25G
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Kaava: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200,43 g/mol
Sulamispiste: 120…124 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03427055
CAS-numero: 352534-86-2