Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR13194-25GEA 35.2 EUR
APOSOR13194-25G APOSOR13194-100G APOSOR13194-5G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Kaava: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Kiehumispiste: 138…140 °C/3mmHg
Sulamispiste: 78…80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010844
CAS-numero: 37622-90-5