2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR13236-25GEA 139 EUR
APOSOR13236-25G
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol 97%
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol
Kaava: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00035767
CAS-numero: 6358-09-4