3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR13238-250MGEA 26.4 EUR
APOSOR13238-250MG APOSOR13238-1G
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Kaava: C₉H₉NO₅
MW: 211,1715 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00058678
CAS-numero: 178686-24-3