3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR13354-1GEA 29.4 EUR
APOSOR13354-1G
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Kaava: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00462569
CAS-numero: 68208-19-5