2,6-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans-isomers)
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR13600-5GEA 14.8 EUR
APOSOR13600-5G
2,6-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans-isomers)
2,6-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans-isomers)
Kaava: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Kiehumispiste: 126…129 °C
Sulamispiste: < –20 °C
Tiheys: 0,832 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 11 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066304
CAS-numero: 504-03-0
EINECS: 207-981-6
UN: 2733
ADR: 3+8,II