4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR13620-10GEA 0 EUR
APOSOR13620-10G APOSOR13620-5G APOSOR13620-25G
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid 97%
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Kaava: C₅H₅NO₄S
MW: 175,1625 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093473
CAS-numero: 51498-37-4
UN: 3261
ADR: 8,III