tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR13630-10GEA 16.2 EUR
APOSOR13630-10G APOSOR13630-25G
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Kaava: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,28 g/mol
Sulamispiste: 34…40 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD02179019
CAS-numero: 137076-22-3