2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR14053-5GEA 396 EUR
APOSOR14053-5G APOSOR14053-1G APOSOR14053-10G
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
Kaava: C₁₁H₁₅NOS
Sulamispiste: 96…98 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09027144
CAS-numero: 937602-47-6