2-(4-Ethylphenyl)-1,3-thiazolane
Varoitus
APOSOR14058-1GEA 0 EUR
APOSOR14058-1G APOSOR14058-10G APOSOR14058-5G
2-(4-Ethylphenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Ethylphenyl)-1,3-thiazolane
Kaava: C₁₁H₁₅NS
Sulamispiste: 91…93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09027140
CAS-numero: 145300-46-5